Tlačiť
Peroxodisíran draselný 99+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
202010010 202010250 202015000 202012500 202010050
ACRO202010010EA 128.98 EUR
ACRO202010010 ACRO202010250 ACRO202015000 ACRO202012500 ACRO202010050
Peroxodisíran draselný 99+% for analysis
Peroxodisíran draselný
Vzorec: K₂S₂O₈
Mw: 270.32
Teplota tavenia: 100 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011386
Číslo CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
OSN: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm