Tlačiť
Disíran didraselný 99, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Potassium disulphate (Potassium pyrosulphate), Dipotassium disulphate, Potassium pyrosulphate
MQ100
307750-25G 307750-500G
SIAL307750-25GEA 66.89 EUR
SIAL307750-25G SIAL307750-500G
Disíran didraselný 99, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Disíran didraselný
Vzorec: K₂O₇S₂
Mw: 254.32
Teplota tavenia: ∼325 °C
Hustota: 2.51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011385
Číslo CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
OSN: 2923
ADR: 8 (6.1) I
Merck Index: 13,07749