Tlačiť
Disíran didraselný, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Potassium disulphate (Potassium pyrosulphate), Dipotassium disulphate, Potassium pyrosulphate
MQ300
1.05107.1000 1.05107.5000
1.05107.1000EA 245.14 EUR
1.05107.1000 1.05107.5000
Disíran didraselný, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Disíran didraselný
Vzorec: K₂O₇S₂
Mw: 254.32
Teplota tavenia: ∼325 °C
Hustota: 2.51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011385
Číslo CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
OSN: 2923
ADR: 8 (6.1) I
Merck Index: 13,07749
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (acidimetric, as K₂S₂O₇) 97.5 - 100.0 %
Acidity (as H₂SO₄) 37.5 - 38.6 %
Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter ≤ 0.01 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Al (Aluminium) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.0005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Water (H₂O) ≤ 2.5 %
Conforms ACS