Tlačiť
Sulfid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Sodium sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ200
407410-10G 407410-50G
SIAL407410-10GEA 274.37 EUR
SIAL407410-10G SIAL407410-50G
Sulfid sodný, Sigma-Aldrich®
Sulfid sodný
Vzorec: Na₂S
Teplota varu: 174 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,856 g/cm³ (14 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003498
Číslo CAS: 1313-82-2
EINECS: 215-211-5
OSN: 1385
ADR: 4.2,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08830