Tlačiť
Rhenistan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
243590-25G 243590-5G
SIAL243590-25GEA 959.89 EUR
SIAL243590-25G SIAL243590-5G
Rhenistan draselný, Sigma-Aldrich®
Rhenistan draselný
Vzorec: KO₄Re
Teplota varu: 1370 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 550 °C
Hustota: 4,88 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011365
Číslo CAS: 10466-65-6
EINECS: 233-953-8
OSN: 1479
ADR: 5.1,II