Tlačiť
Tetrachlorplatnatan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
MQ100
323411-1G 323411-250MG 323411-5G
SIAL323411-1GEA 535.95 EUR
SIAL323411-1G SIAL323411-250MG SIAL323411-5G
Tetrachlorplatnatan draselný, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorplatnatan draselný
Vzorec: Cl₄K₂Pt
Mw: 415.09
Teplota varu: 35…40 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 265
Hustota: 3.38 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011378
Číslo CAS: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07855