Tetrachlorplatnatan draselný (≥46,0% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
11048.03
11048.06
11048.14
11048.03EA
170.88
EUR
11048.03
11048.06
11048.14
Tetrachlorplatnatan draselný (≥46,0% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Tetrachlorplatnatan draselný
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-99-7
Molecular Formula: Cl4K2Pt
Formula Weight: 415.11
Physical Form: Crystalline
Density: 3.38
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7682
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011378
Vzorec:
Cl₄K₂Pt Teplota varu: 35…40 °C (20 mmHg) Teplota tavenia: Dec. Hustota: 3,38 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011378 Číslo CAS: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 OSN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7682 |