Tlačiť
Tetrachlorplatnatan draselný Pt 46-47%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
195360010 195360050 195360250
ACRO195360010EA 196.15 EUR
ACRO195360010 ACRO195360050 ACRO195360250
Tetrachlorplatnatan draselný Pt 46-47%
Tetrachlorplatnatan draselný
Vzorec: Cl₄K₂Pt
Teplota varu: 35…40 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.)
Hustota: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011378
Číslo CAS: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07855
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm (referring to Pt)
Gravimetry 46 to 47 % (Pt)