Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
M-Clarity™ quality level = MQ200
S3139-1KG S3139-250G S3139-500G
SIALS3139-1KGEA 597.24 EUR
SIALS3139-1KG SIALS3139-250G SIALS3139-500G
Dihydrogenfosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan sodný
Vzorec: NaH₂PO₄
Mw: 119.98
Teplota tavenia: ∼650 °C
Hustota: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003527
Číslo CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806