Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
71496-1KG 71496-250G
SIAL71496-1KGEA 123.14 EUR
SIAL71496-1KG SIAL71496-250G
Dihydrogenfosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan sodný
Vzorec: NaH₂PO₄
Teplota tavenia: ∼650 °C
Hustota: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003527
Číslo CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806