Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9791-100G P9791-1KG P9791-500G
SIALP9791-100GEA 99.48 EUR
SIALP9791-100G SIALP9791-1KG SIALP9791-500G
Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011401
Číslo CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744