Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
60218-1KG
60218-100G
60218-500G
SIAL60218-1KGEA
370.64
EUR
SIAL60218-1KG
SIAL60218-100G
SIAL60218-500G
Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec:
KH₂PO₄ Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 253 °C Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011401 Číslo CAS: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |