Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
60218-1KG 60218-100G 60218-500G
SIAL60218-1KGEA 370.64 EUR
SIAL60218-1KG SIAL60218-100G SIAL60218-500G
Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011401
Číslo CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744