Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
26923.298EA 86.64 EUR
26923.298 26923.367
Dihydrogenfosforečnan draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Teplota varu: ~100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011401
Číslo CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm