Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan draselný, anhydrous, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05108.0050 1.05108.0500
1.05108.0050EA 223.43 EUR
1.05108.0050 1.05108.0500
Dihydrogenfosforečnan draselný, anhydrous, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011401
Číslo CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 222 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C (decomposition)
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)