Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan draselný, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04873.0250 1.04873.1000 1.04873.5000
1.04873.0250EA 36.21 EUR
1.04873.0250 1.04873.1000 1.04873.5000
Dihydrogenfosforečnan draselný, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Mw: 136.09
Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 253
Hustota: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011401
Číslo CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Rozpustnost 222 g/l (20 °C)
Bod tání 253 °C (decomposition)
Molární hmotnost 136,08 g/mol
Objemová hmotnost 1200 kg/m3
Hustota 2,34 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH 4,4 (50 g/l, H2O, 20 °C)