Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan draselný 99+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
271080025 271080100
ACRO271080025EA 190.53 EUR
ACRO271080025 ACRO271080100
Dihydrogenfosforečnan draselný 99+%, pure
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Teplota varu: ~ 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011401
Číslo CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Titration with NaOH ≥99.0 % (on dried substance)