Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan draselný 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
205920025 205925000 205920100
ACRO205920025EA 223.91 EUR
ACRO205920025 ACRO205925000 ACRO205920100
Dihydrogenfosforečnan draselný 99+%, extra pure
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Mw: 136.09
Teplota varu: 100
Teplota tavenia: 253 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011401
Číslo CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤1.0 % (105°C)
pH 4.2 to 4.7 (1 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.0 % (on dried substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm