Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
S9763-100G S9763-1KG S9763-2.5KG S9763-4X2.5KG S9763-500G S9763-5KG
S9763-100GEA 40.03 EUR
S9763-100G S9763-1KG S9763-2.5KG S9763-4X2.5KG S9763-500G S9763-5KG
Hydrogenfosforečnan dvojsodný ≥99.0% ACS, Fluka™
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Teplota tavenia: 250 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 8.7 - 9.3
Loss on drying (105°C) Max. 0.2 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm