Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S7907-100G S7907-1KG S7907-500G S7907-5KG
SIALS7907-100GEA 102.29 EUR
SIALS7907-100G SIALS7907-1KG SIALS7907-500G SIALS7907-5KG
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Teplota tavenia: 250 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805