Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S3264-1KG S3264-250G S3264-500G
SIALS3264-1KGEA 478.94 EUR
SIALS3264-1KG SIALS3264-250G SIALS3264-500G
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Teplota tavenia: 250 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805