Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
A11817.0C
A11817.0E
A11817.30
A11817.36
A11817.A1
A11817.A7
A11817.0CEA
473.06
EUR
A11817.0C
A11817.0E
A11817.30
A11817.36
A11817.A1
A11817.A7
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous 98+%
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Purity: 98+%
CAS No.: 7558-79-4
Molecular Formula: HNa2O4P
Formula Weight: 141.98
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8659
MDL No.: MFCD00003496
Vzorec:
Na₂HPO₄ Mw: 141.96 Teplota tavenia: 250 Hustota: 1.53 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003496 Číslo CAS: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Merck Index: 14,8659 |