Tlačiť
Fosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
342483-2.5KG 342483-25G 342483-500G
SIAL342483-2.5KGEA 182.51 EUR
SIAL342483-2.5KG SIAL342483-25G SIAL342483-500G
Fosforečnan sodný, Sigma-Aldrich®
Fosforečnan sodný
Vzorec: Na₃O₄P
Teplota tavenia: 73,3…76.7 °C
Hustota: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003510
Číslo CAS: 7601-54-9
EINECS: 231-509-8
OSN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08808