Tlačiť
Fosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5629-25G P5629-500G P5629-10KG
SIALP5629-25GEA 47.33 EUR
SIALP5629-25G SIALP5629-500G SIALP5629-10KG
Fosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Fosforečnan draselný
Vzorec: K₃O₄P
Teplota tavenia: 1340 °C
Hustota: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036295
Číslo CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830