Fosforečnan draselný, anhydrous 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 7778-53-2
Molecular Formula: K3PO4
Formula Weight: 212.27
Physical Form: Granular
Density: 2.564
Melting Point: 1340°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7660
MDL No.: MFCD00036295
Vzorec:
K₃O₄P Teplota tavenia: 1340 °C Hustota: 2,564 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036295 Číslo CAS: 7778-53-2 EINECS: 231-907-1 Merck Index: 14,7660 |