Tlačiť
Fosforečnan draselný, anhydrous 97%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
387680250 387685000 387680010 387680025 387680100
ACRO387680250EA 44.93 EUR
ACRO387680250 ACRO387685000 ACRO387680010 ACRO387680025 ACRO387680100
Fosforečnan draselný, anhydrous 97%, pure
Fosforečnan draselný
Vzorec: K₃O₄P
Teplota tavenia: 1340 °C
Hustota: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036295
Číslo CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥96.0 %