Potassium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
515973-25G
515973-5G
SIAL515973-25GEA
223.83
EUR
SIAL515973-25G
SIAL515973-5G
Potassium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Potassium hexafluorophosphate
Vzorec:
F₆KP Teplota tavenia: 575 °C Hustota: 2,58 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00011412 Číslo CAS: 17084-13-8 EINECS: 241-143-0 OSN: 3260 ADR: 8,II |