Tlačiť
Potassium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
200913-1KG 200913-250G 200913-50G
SIAL200913-1KGEA 758.12 EUR
SIAL200913-1KG SIAL200913-250G SIAL200913-50G
Potassium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Potassium hexafluorophosphate
Vzorec: F₆KP
Teplota tavenia: 575 °C
Hustota: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011412
Číslo CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
OSN: 3260
ADR: 8,II