Potassium hexafluorophosphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12080.0B
A12080.18
A12080.30
A12080.0BEA
478.67
EUR
A12080.0B
A12080.18
A12080.30
Potassium hexafluorophosphate ≥98%
Potassium hexafluorophosphate
Purity: 98%
CAS No.: 17084-13-8
Molecular Formula: KPF6
Formula Weight: 184.07
Odour: Odourless
pH: 3.0-7.0
Melting Point: 575°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011412
Vzorec:
F₆KP Mw: 184.06 Teplota tavenia: 575 Hustota: 2.55 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011412 Číslo CAS: 17084-13-8 EINECS: 241-143-0 OSN: 3260 ADR: 8 II |