Tlačiť
Potassium hexafluorophosphate ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11531.30 11531.A1
11531.30EA 121.94 EUR
11531.30 11531.A1
Potassium hexafluorophosphate ≥95%
Potassium hexafluorophosphate
Purity: 95% min CAS No.: 17084-13-8 Molecular Formula: KPF6 Formula Weight: 184.07 Physical Form: Crystalline Density: 2.55 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.0-7.0 Melting Point: 575° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011412
Vzorec: F₆KP
Teplota tavenia: 575 °C
Hustota: 2,55
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011412
Číslo CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
OSN: 3260
ADR: 8,II