Tlačiť
Potassium hexafluorophosphate 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
191090010 191090500 191092500 191090025
ACRO191090010EA 597.27 EUR
ACRO191090010 ACRO191090500 ACRO191092500 ACRO191090025
Potassium hexafluorophosphate 99%, extra pure
Potassium hexafluorophosphate
Vzorec: F₆KP
Teplota tavenia: 575 °C
Hustota: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011412
Číslo CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
OSN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (100°C)
Free fluoride ≤0.5 %