Tlačiť
Tetrachlorpaladnatan dvojsodný ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Palladium sodium chloride, Sodium palladium (II) chloride, Disodium tetrachloropalladate
M-Clarity™ quality level = MQ100
205818-1G 205818-25G 205818-5G
SIAL205818-1GEA 146.01 EUR
SIAL205818-1G SIAL205818-25G SIAL205818-5G
Tetrachlorpaladnatan dvojsodný ≥98%, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorpaladnatan dvojsodný
Vzorec: Cl₄Na₂Pd
Číslo MDL: MFCD00003487
Číslo CAS: 13820-53-6
EINECS: 237-502-6