Sodium trimetaphosphate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Trisodium trimetaphosphate
89063.A1
89063.A7
89063.A1EA
92.66
EUR
89063.A1
89063.A7
Sodium trimetaphosphate
Sodium trimetaphosphate
CAS No.: 7785-84-4
Molecular Formula: (NaPO3)3
Formula Weight: 305.89
Physical Form: Powder
Density: 2.49
Vzorec:
Na₃O₉P₃ Teplota tavenia: 588 °C Hustota: 2,49 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00867826 Číslo CAS: 7785-84-4 EINECS: 232-088-3 Merck Index: 14,8696 |