Tlačiť
Polyfosforečnan sodný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13440.36 13440.A3
13440.36EA 48.13 EUR
13440.36 13440.A3
Polyfosforečnan sodný
Polyfosforečnan sodný
CAS No.: 7758-29-4 Molecular Formula: Na5P3O10 Formula Weight: 367.91 Physical Form: Granular Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 622° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8697 MDL No.: MFCD00003514
Vzorec: Na₅O₁₀P₃
Teplota tavenia: 622 °C
Hustota: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003514
Číslo CAS: 7758-29-4
EINECS: 231-838-7
Merck Index: 14,8697