Tlačiť
Difosforečnan čtyřsodný, anhydrous, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13439.30 13439.A1 13439.99
13439.30EA 47.33 EUR
13439.30 13439.A1 13439.99
Difosforečnan čtyřsodný, anhydrous, tech.
Difosforečnan čtyřsodný
CAS No.: 7722-88-5 Molecular Formula: Na4O7P2 Formula Weight: 265.90 Physical Form: Granular Density: 2.534 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 988° Solubility: Soluble in water, with slow hydrolysis to sodium orthophosphate Merck Reference: 14,9240 MDL No.: MFCD00003513
Water softener, metal cleaner, soap and synthetic detergent builder, general sequestering agent, in electrodeposition of metals
Vzorec: Na₄O₇P₂
Teplota tavenia: 988 °C
Hustota: 2,534
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003513
Číslo CAS: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 14,9240