Hydroxid sodný ≥97.0%, pellets ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
221465-500G
221465-6X500G
221465-500GEA
102.29
EUR
221465-500G
221465-6X500G
Hydroxid sodný ≥97.0%, pellets ACS, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Teplota varu: 1,390 °C (1.013 hPa) Teplota tavenia: 319 °C Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 97.0 % |
Assay of Na₂CO₃ | Max. 1.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Mercury (Hg) | Max. 0.1 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.02 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.002 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Ag) | Max. 0.002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.003 % |
Total N | Max. 0.001 % |
Vapor Pressure | <18 mmHg ( 20 °C) |