Hydroxid sodný 98%, soluble
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Caustic soda
A18395.0C
A18395.0E
A18395.36
A18395.0CEA
387.74
EUR
A18395.0C
A18395.0E
A18395.36
Hydroxid sodný 98%, soluble
Hydroxid sodný
Purity: 98%
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 318°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Vzorec:
NaOH Mw: 40 Teplota varu: 1390 °C Teplota tavenia: 318 °C Hustota: 2.13 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1823 ADR: 8 II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,8627 |