Tlačiť
Hydroxid draselný 85.0-100.5%, pellets Ph. Eur.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
26670.294EA 69.39 EUR
26670.294 26670.363 26670.465
Hydroxid draselný 85.0-100.5%, pellets Ph. Eur.
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Teplota varu: 1320 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 360 °C
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated as KOH) 85.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
pH (20°C; 0,01 %) Min. 10.5
Identification B (K) Passes test
Solution S1 Passes test
Solution S2 Passes test
Appearance of solution Passes test
CO3 (as K2CO3) Max. 2.0 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 1.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Residual solvents Passes test
Conforms to Ph.Eur. Passes test