Hydroxid draselný 85, powder, technical, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Potash caustic, Caustic potash
06103-5KG
06103-40KG
06103-5KGEA
213.1
EUR
06103-5KG
HONC06103-40KG
Hydroxid draselný 85, powder, technical, Fluka™
Hydroxid draselný
- Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
- Variation in color and physical form is possible
Vzorec:
KOH Mw: 56.11 Teplota varu: 1.327 °C (1.013 hPa) Teplota tavenia: 360 °C Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003553 Číslo CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 OSN: 1813 ADR: 8 II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 85 % |
Iron (Fe) | Max. 0.002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.1 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.002 % |
Assay of K₂CO₃ | Max. 1.0 % |
Vapor Pressure | 1 mmHg ( 719 °C) |