Tlačiť
Hydroxid draselný 85, powder, technical, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Potash caustic, Caustic potash
06103-5KG 06103-40KG
06103-5KGEA 213.1 EUR
06103-5KG HONC06103-40KG
Hydroxid draselný 85, powder, technical, Fluka™
Hydroxid draselný
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 1.327 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 360 °C
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 85 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.1 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Assay of K₂CO₃ Max. 1.0 %
Vapor Pressure 1 mmHg ( 719 °C)