Tlačiť
Hydroxid draselný
Dodávateľ: Cayman Chemical
Nebezpečí
Synonymá: Potash caustic, Caustic potash
400029-1 400029-5
CAYM400029-1EA 19.67 EUR
CAYM400029-1 CAYM400029-5
Hydroxid draselný
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 1320
Teplota tavenia: 360
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806