Tlačiť
Hydroxid draselný 85, pellets
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potash caustic, Caustic potash
A18854.36 A18854.0E
A18854.36EA 40.02 EUR
A18854.36 A18854.0E
Hydroxid draselný 85, pellets
Hydroxid draselný
Purity: 85% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Odour: Odourless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 1320…1324 °C
Teplota tavenia: 360
Hustota: 2.044
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 14,7640