Tlačiť
Sodium cyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
185086-100G 185086-500G 185086-5G
SIAL185086-100GEA 40.51 EUR
SIAL185086-100G SIAL185086-500G SIAL185086-5G
Sodium cyanate, Sigma-Aldrich®
Sodium cyanate
Vzorec: CNNaO
Teplota tavenia: 550 °C
Hustota: 1,893 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011121
Číslo CAS: 917-61-3
EINECS: 213-030-6
Merck Index: 12,08749