Tlačiť
Potassium superoxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
278904-250G 278904-50G
SIAL278904-250GEA 260.73 EUR
SIAL278904-250G SIAL278904-50G
Potassium superoxide, Sigma-Aldrich®
Potassium superoxide
Vzorec: KO₂
Teplota tavenia: 560 °C
Hustota: 2,14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082411
Číslo CAS: 12030-88-5
EINECS: 234-746-5
OSN: 2466
ADR: 5.1,I