Tlačiť
Dilithium oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Lithium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
374725-100G 374725-10G
SIAL374725-100GEA 703.97 EUR
SIAL374725-100G SIAL374725-10G
Dilithium oxide, Sigma-Aldrich®
Dilithium oxide
Vzorec: Li₂O
Teplota tavenia: 1450 °C
Hustota: 2,013 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00016183
Číslo CAS: 12057-24-8
EINECS: 235-019-5
OSN: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05560