Tlačiť
Dusičnan lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
229741-125G 229741-25G
SIAL229741-125GEA 1187.32 EUR
SIAL229741-125G SIAL229741-25G
Dusičnan lithný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan lithný
Vzorec: LiNO₃
Teplota tavenia: 255 °C
Hustota: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011094
Číslo CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
OSN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558