Tlačiť
Dusitan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
563218-100G 563218-25G
SIAL563218-100GEA 435.22 EUR
SIAL563218-100G SIAL563218-25G
Dusitan sodný, Sigma-Aldrich®
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Teplota varu: 320 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 284 °C
Hustota: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011118
Číslo CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
OSN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721