Tlačiť
Azid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Sodium triazide
MQ200
S8032-100G S8032-25G S8032-500G
SIALS8032-100GEA 218.71 EUR
SIALS8032-100G SIALS8032-25G SIALS8032-500G
Azid sodný, Sigma-Aldrich®
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Mw: 65.01
Teplota tavenia: 275
Hustota: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003536
Číslo CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
OSN: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653