Tlačiť
Trilithium nitride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
399558-10G 399558-25G 399558-5G
SIAL399558-10GEA 140.79 EUR
SIAL399558-10G SIAL399558-25G SIAL399558-5G
Trilithium nitride, Sigma-Aldrich®
Trilithium nitride
Vzorec: Li₃N
Teplota tavenia: 845 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00016186
Číslo CAS: 26134-62-3
EINECS: 247-475-2
OSN: 2806
ADR: 4.3,I