Tlačiť
Sodium dicyanoamide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
690309-10KG 690309-1KG 690309-80KG
SIAL690309-10KGEA 0 EUR
SIAL690309-10KG SIAL690309-1KG SIAL690309-80KG
Sodium dicyanoamide, Sigma-Aldrich®
Sodium dicyanoamide
Vzorec: C₂N₃Na
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003535
Číslo CAS: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5