Tlačiť
Potassium manganate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39506.09 39506.18
39506.09EA 120.74 EUR
39506.09 39506.18
Potassium manganate
Potassium manganate
Vzorec: K₂MnO₄
Teplota tavenia: 190 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043089
Číslo CAS: 10294-64-1
EINECS: 233-665-2
OSN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7644