Jodistan draselný 99.5%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate
198391000
198395000
198390025
ACRO198391000EA
130.98
EUR
ACRO198391000
ACRO198395000
ACRO198390025
Jodistan draselný 99.5%, extra pure
Jodistan draselný
Vzorec:
KlO₄ Mw: 230 Teplota tavenia: 582 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011407 Číslo CAS: 7790-21-8 EINECS: 232-196-0 OSN: 1479 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,07739 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.4 % |
Other halogens (as Cl) | ≤0.01 % |
Manganese (Mn) | ≤1 ppm |